Documenti fondamentali
ENA458426801
Enamine
[1-(2,4-dimethylphenyl)cyclopropyl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.27
Numero MDL:
Iupac Name
[1-(2,4-dimethylphenyl)cyclopropyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-9-3-4-11(10(2)7-9)12(8-13)5-6-12/h3-4,7H,5-6,8,13H2,1-2H3
InChI
AGVVOOVYNQERPI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226890
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226890
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)