Documenti fondamentali
ENA457511093
Enamine
1-[1-(6-chloropyrimidin-4-yl)pyrrolidin-3-yl]ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.69
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1-(6-chloropyrimidin-4-yl)pyrrolidin-3-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H14ClN3O/c1-7(15)8-2-3-14(5-8)10-4-9(11)12-6-13-10/h4,6-8,15H,2-3,5H2,1H3
InChI
UHBSEOGSMYASMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222740
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222740
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)