ENA457509938
Enamine
6-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
About This Item
Iupac Name
6-methoxy-3-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinone
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c1-6-10(13)12-8-4-3-7(14-2)5-9(8)11-6/h3-6,11H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
ZYPJNBCYPADVAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220760
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220760
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)