Documenti fondamentali
ENA457509482
Enamine
2-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenol
Inchi Code
1S/C7H6F2OS/c8-7(9)11-6-4-2-1-3-5(6)10/h1-4,7,10H
InChI
HSVFGFUYGCSEFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219682
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219682
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)