Documenti fondamentali
ENA457509463
Enamine
methyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.19
Numero MDL:
Punto di fusione
96-100
Iupac Name
methyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)6-3-2-4-8-11-7(10)5-12(6)8/h2-5H,10H2,1H3
InChI
UMJXWTIEYYHZJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219641
Melting Point
96-100
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219641