Documenti fondamentali
ENA457509223
Enamine
9-benzyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.34
Numero MDL:
Iupac Name
9-benzyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C15H21NO2/c1-2-5-14(6-3-1)13-16-9-7-15(8-10-16)17-11-4-12-18-15/h1-3,5-6H,4,7-13H2
InChI
ZKGKJSFHHJHLTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219097
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219097
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)