Documenti fondamentali
ENA457508565
Enamine
2-(2-amino-5-chlorophenyl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.61
Numero MDL:
Punto di fusione
85-86
Iupac Name
(2-amino-5-chlorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c9-7-1-2-8(11)6(5-7)3-4-10/h1-2,5H,3,11H2
InChI
AJEIHTPUDXXQII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215546
Melting Point
85-86
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215546
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)