Documenti fondamentali
ENA457508461
Enamine
2-methyl-2-(3-methylpyridin-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(3-methyl-2-pyridinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-8-5-4-6-12-9(8)10(2,3)7-11/h4-6H,7,11H2,1-3H3
InChI
UEJJYNPYYHBIGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211580
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211580
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)