Documenti fondamentali
ENA457508453
Enamine
1,4-dimethoxybutan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Iupac Name
1,4-dimethoxy-2-butanone
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-8-4-3-6(7)5-9-2/h3-5H2,1-2H3
InChI
WDVLUEIBBKAGNQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211120
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)