Documenti fondamentali
ENA457508251
Enamine
(4-methyl-1,3-oxazol-5-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.12
Numero MDL:
Punto di fusione
55-56
Iupac Name
(4-methyl-1,3-oxazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NO2/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h3,7H,2H2,1H3
InChI
RMNSUMDMIHSPIL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174037
Melting Point
55-56
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174037
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)