Documenti fondamentali
ENA455586379
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.15
Numero MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)5-3-11-2-4(5)1-10/h1-3H
InChI
LLNJYPBOAYVSJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217811
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)