ENA455586072
Enamine
3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Punto di fusione
156-158
Iupac Name
3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O3S/c1-9-13(11,12)5-2-3-7(10)6(8)4-5/h2-4,9-10H,8H2,1H3
InChI
NFNLMGYLSDEJKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216848
Melting Point
156-158
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216848
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)