Documenti fondamentali
ENA455585258
Enamine
cyclohexyl 5-chloro-6-(cyclohexyloxy)pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.85
Numero MDL:
Iupac Name
cyclohexyl 5-chloro-6-(cyclohexyloxy)nicotinate
Inchi Code
1S/C18H24ClNO3/c19-16-11-13(18(21)23-15-9-5-2-6-10-15)12-20-17(16)22-14-7-3-1-4-8-14/h11-12,14-15H,1-10H2
InChI
LROLFGOLKBPKPM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213183
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)