ENA448969757
Enamine
3-methoxy-2,2-dimethylpropan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-methoxy-2,2-dimethyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-6(2,4-7)5-8-3/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI
BEQOBRGLAAGQDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216172
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216172
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)