Documenti fondamentali
ENA448968907
Enamine
3-amino-5-methyloxolan-2-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.59
Numero MDL:
Punto di fusione
198-201
Iupac Name
3-amino-5-methyldihydrofuran-2(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c1-3-2-4(6)5(7)8-3;/h3-4H,2,6H2,1H3;1H
InChI
BZGVHMJLTHMMKO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213294
Melting Point
198-201
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213294
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)