Documenti fondamentali
ENA448968498
Enamine
tert-butyl 2,7-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.35
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,7-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-6-13(10-15)5-4-7-14-9-13/h14H,4-10H2,1-3H3
InChI
OGAFPCPHUIPWEO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212044
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212044
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)