Documenti fondamentali
ENA448968141
Enamine
{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-yl}methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.18
Numero MDL:
Iupac Name
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c9-5-7-2-1-6-3-4-10-8(6)11-7/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChI
VDXMZLDXEZZTHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208777
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208777
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)