Documenti fondamentali
ENA448967902
Enamine
2-(dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.67
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c1-5-7(8(3,4)9)6(2)11-10-5;/h9H2,1-4H3;1H
InChI
UKQUOEFDQZUPIK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212046
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212046
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)