Documenti fondamentali
ENA447958737
Enamine
(2-methoxypropyl)(methyl)amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.62
Numero MDL:
Iupac Name
2-methoxy-N-methyl-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-5(7-3)4-6-2;/h5-6H,4H2,1-3H3;1H
InChI
PXTPJTWXYQKSBR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210258
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210258
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)