Documenti fondamentali
ENA447957770
Enamine
benzyl 6-chloropyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.68
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl 6-chloronicotinate
Inchi Code
1S/C13H10ClNO2/c14-12-7-6-11(8-15-12)13(16)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChI
MEXMCDINMYSBTD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205811
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205811
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)