Documenti fondamentali
ENA447957638
Enamine
1-chloro-2-methoxy-4-methyl-5-nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.61
Numero MDL:
Punto di fusione
118-119
Iupac Name
1-chloro-2-methoxy-4-methyl-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-5-3-8(13-2)6(9)4-7(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
InChI
ACCXFQTUPLPTRW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207602
Melting Point
118-119
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207602