Documenti fondamentali
ENA447957566
Enamine
tert-butyl 3'-bromo-5',6'-dihydrospiro[piperidine-4,7'-pyrrolo[1,2-a]imidazole]-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.26
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3'-bromo-5',6'-dihydrospiro[piperidine-4,7'-pyrrolo[1,2-a]imidazole]-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H22BrN3O2/c1-14(2,3)21-13(20)18-7-4-15(5-8-18)6-9-19-11(16)10-17-12(15)19/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI
OXFOHAHABIRBIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207457
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207457
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)