Documenti fondamentali
ENA447957362
Enamine
3-carbamoyl-5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.12
Numero MDL:
Iupac Name
3-(aminocarbonyl)-5-chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO4S/c1-15-7-5(8(11)12)2-4(9)3-6(7)16(10,13)14/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI
ZOKBWYGGUUFUNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206829
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206829
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)