Documenti fondamentali
ENA447957030
Enamine
4-(aminomethyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.66
Numero MDL:
Iupac Name
4-(aminomethyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11);1H
InChI
SHWMZVMUXHCXSI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207463
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207463
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)