ENA447956939
Enamine
5-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
About This Item
Punto di fusione
210-214
Iupac Name
5-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N.ClH/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11;/h1-3,5-7,12H,4,8-9H2;1H
InChI
AERNNJNTNZDJDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206389
Melting Point
210-214
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206389
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)