Documenti fondamentali
ENA447955787
Enamine
tert-butyl 3-(piperidin-4-yl)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.86
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(piperidin-4-yl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H25N5O2.ClH/c1-15(2,3)22-14(21)19-8-9-20-12(10-19)17-18-13(20)11-4-6-16-7-5-11;/h11,16H,4-10H2,1-3H3;1H
InChI
XTGLBQKTGLLKHC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204439
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204439
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)