Documenti fondamentali
ENA444725378
Enamine
2-bromo-6-chlorobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.53
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-chlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI
HXMFRDWPKLMMMM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203018
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203018
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)