Documenti fondamentali
ENA444724802
Enamine
6-(3-chlorophenyl)morpholin-3-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.65
Numero MDL:
Iupac Name
6-(3-chlorophenyl)-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-8-3-1-2-7(4-8)9-5-12-10(13)6-14-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,13)
InChI
CPTVUNGJWARTTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202328
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202328
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)