Documenti fondamentali
ENA444724737
Enamine
N-[(oxan-4-yl)methyl]pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.75
Numero MDL:
Iupac Name
N-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c14-11(10-2-1-5-12-10)13-8-9-3-6-15-7-4-9;/h9-10,12H,1-8H2,(H,13,14);1H
InChI
DPVOKMNMKWDWGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202146
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202146
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)