Documenti fondamentali
ENA444724415
Enamine
2-{4-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.15
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-((difluoromethyl)thio)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BF2O2S/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-7-10(8-6-9)19-11(15)16/h5-8,11H,1-4H3
InChI
QSALDQKWDOUGAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201221
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201221
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)