Documenti fondamentali
ENA444723992
Enamine
5-bromo-N-[(pyridin-4-yl)methyl]pyridin-3-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.59
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-N-(pyridin-4-ylmethyl)pyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10BrN3.ClH/c12-10-5-11(8-14-7-10)15-6-9-1-3-13-4-2-9;/h1-5,7-8,15H,6H2;1H
InChI
ZNLFMIUJZSUCAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200912
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200912
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)