Documenti fondamentali
ENA444723922
Enamine
(4-methyl-3-nitrophenyl)(pyridin-2-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.25
Numero MDL:
Iupac Name
(4-methyl-3-nitrophenyl)(pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H12N2O3/c1-9-5-6-10(8-12(9)15(17)18)13(16)11-4-2-3-7-14-11/h2-8,13,16H,1H3
InChI
ILXSRURNFJJCEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199943
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199943
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)