ENA444723683
Enamine
4-bromo-2-chloro-1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-1H-imidazole
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C9H16BrClN2OSi/c1-15(2,3)5-4-14-7-13-6-8(10)12-9(13)11/h6H,4-5,7H2,1-3H3
InChI
FKNAHPMWQIYQCB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199762
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)