ENA444723670
Enamine
(2R)-2-(3-phenylpropanamido)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
(2R)-2-[(3-phenylpropanoyl)amino]propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-9(12(15)16)13-11(14)8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m1/s1
InChI
WHQOVJKEOBDJIV-SECBINFHSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199749
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)