Documenti fondamentali
ENA444723574
Enamine
5-amino-6-methylpiperidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero MDL:
Iupac Name
5-amino-6-methylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-4-5(7)2-3-6(9)8-4/h4-5H,2-3,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI
UEZYMIDVESAFOD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199449
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199449
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)