Documenti fondamentali
ENA444723119
Enamine
4-(oxan-4-yl)butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero MDL:
Iupac Name
4-tetrahydro-2H-pyran-4-ylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c10-9(11)3-1-2-8-4-6-12-7-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
InChI
BFVBUNZUVYRMSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196346
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196346
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)