ENA444722866
Enamine
(3R)-3-aminodecanoic acid; trifluoroacetic acid
About This Item
Iupac Name
(R)-3-aminodecanoic acid--2,2,2-trifluoroacetic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C10H21NO2.C2HF3O2/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13;3-2(4,5)1(6)7/h9H,2-8,11H2,1H3,(H,12,13);(H,6,7)/t9-;/m1./s1
InChI
BMZCMKJPCDEOBS-SBSPUUFOSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198943
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198943
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)