ENA444722797
Enamine
4-[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl]-7-oxa-4-azaspiro[2.5]octane
About This Item
Iupac Name
4-(2,4-dimethoxybenzyl)-7-oxa-4-azaspiro[2.5]octane
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-17-13-4-3-12(14(9-13)18-2)10-16-7-8-19-11-15(16)5-6-15/h3-4,9H,5-8,10-11H2,1-2H3
InChI
MWWBGQQYTOEGQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196678
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)