Documenti fondamentali
ENA432539371
Enamine
2,4-diamino-6-ethylpyrimidin-5-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-diamino-6-ethylpyrimidin-5-ol
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-2-3-4(11)5(7)10-6(8)9-3/h11H,2H2,1H3,(H4,7,8,9,10)
InChI
HBTZZXZXFYXNGL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195631
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195631
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)