Documenti fondamentali
ENA432538314
Enamine
2,2-difluoro-1-[3-(propan-2-yloxy)phenyl]ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.23
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-1-(3-isopropoxyphenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H14F2O2/c1-7(2)15-9-5-3-4-8(6-9)10(14)11(12)13/h3-7,10-11,14H,1-2H3
InChI
MJTUECLYWUNXSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192885
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192885
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)