Documenti fondamentali
ENA432538036
Enamine
2,2-dimethyl-N-[5-(pyrazin-2-yl)pyridin-2-yl]propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.31
Numero MDL:
Iupac Name
N-(5-(pyrazin-2-yl)pyridin-2-yl)pivalamide
Inchi Code
1S/C14H16N4O/c1-14(2,3)13(19)18-12-5-4-10(8-17-12)11-9-15-6-7-16-11/h4-9H,1-3H3,(H,17,18,19)
InChI
WEEMECAIOYXDKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194648
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194648
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)