Documenti fondamentali
ENA432537892
Enamine
ethyl 2-nitro-2-(3-oxocyclohexyl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.23
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-nitro-2-(3-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H15NO5/c1-2-16-10(13)9(11(14)15)7-4-3-5-8(12)6-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI
FCQZCZJUXQLWPL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189161
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189161
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)