ENA429361693
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C4H9F2NO/c5-4(6)3-7-1-2-8/h4,7-8H,1-3H2
InChI
PJRBDIUVNRUBAI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99696
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99696
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)