Documenti fondamentali
ENA429361660
Enamine
3-bromo-3-methylbut-1-yne
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.01
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-3-methyl-1-butyne
Inchi Code
1S/C5H7Br/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
InChI
AETOGZWYRRUFFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91996
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)