Documenti fondamentali
ENA429361426
Enamine
2-methyl-5-(5-methylfuran-2-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-(5-methyl-2-furyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-8-3-5-10(7-11(8)13)12-6-4-9(2)14-12/h3-7H,13H2,1-2H3
InChI
HKJNDMKMESONOK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192594
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192594
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)