ENA429360779
Enamine
2-[({5,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl}methyl)sulfanyl]propanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-{[(5,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl)methyl]sulfanyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15N3O2S/c1-7-4-8(2)15-5-10(14-12(15)13-7)6-18-9(3)11(16)17/h4-5,9H,1,6H2,2-3H3,(H,13,14)(H,16,17)
InChI
HWZNEHNECAJALG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190751
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)