Documenti fondamentali
ENA429360659
Enamine
(1-methylcyclopropyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.64
Numero MDL:
Iupac Name
(1-methylcyclopropyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO2S/c1-5(2-3-5)4-9(6,7)8/h2-4H2,1H3
InChI
NPUZLDVCLQJVNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190372
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190372
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)