Documenti fondamentali
ENA429360342
Enamine
4-[(4-methylphenyl)methyl]piperidin-4-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.76
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-methylbenzyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-11-2-4-12(5-3-11)10-13(15)6-8-14-9-7-13;/h2-5,14-15H,6-10H2,1H3;1H
InChI
MXPDCQFHSYETMZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190258
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190258
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)