Documenti fondamentali
ENA429360099
Enamine
7-benzyl-3-thia-7-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.39
Numero MDL:
Iupac Name
7-benzyl-3-thia-7-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-amine
Inchi Code
1S/C14H20N2S/c15-14-12-7-16(8-13(14)10-17-9-12)6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10,15H2
InChI
VEMAEWHPXFLYLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189329
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189329
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)