Documenti fondamentali
ENA429360000
Enamine
2-(1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.21
Numero MDL:
Punto di fusione
187-188
Iupac Name
(1-oxo-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c13-10(14)7-12-6-5-8-3-1-2-4-9(8)11(12)15/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)
InChI
JWSUYYYSEWWBFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189136
Melting Point
187-188
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189136
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)